Learn More
Abnova™ Human CNKSR1 Partial ORF (NP_006305, 111 a.a. - 210 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_006305
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10256
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16192246
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010256-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16182246
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010256-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is a necessary element in receptor tyrosine kinase pathways, possibly as a tyrosine phosphorylation target. It is involved in regulation of RAF in the MAPK pathway and may also play a role in a MAPK-independent pathway. [provided by RefSeq]
Sequence: VLCAAVELLHEADALLFWLSRYLFSHLNDFSACQEIRDLLEELSQVLHEDGPAAEKEGTVLRICSHVAGICHNILVCCPKELLEQKAVLEQVQLDSPLGL
Especificaciones
Especificaciones
NP_006305
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CNK/CNK1/KSR
CNKSR1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10256
CNKSR1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VLCAAVELLHEADALLFWLSRYLFSHLNDFSACQEIRDLLEELSQVLHEDGPAAEKEGTVLRICSHVAGICHNILVCCPKELLEQKAVLEQVQLDSPLGL
RUO
CNKSR1