missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CMTM6 Partial ORF (NP_060271.1, 1 a.a. - 85 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_060271.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54918 |
Peso molecular | 34.98kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16117796
|
Abnova™
H00054918-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16107796
|
Abnova™
H00054918-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene belongs to the chemokine-like factor gene superfamily, a novel family that is similar to the chemokine and transmembrane 4 superfamilies. This gene is one of several chemokine-like factor genes located in a cluster on chromosome 3. This gene is widely expressed in many tissues, but the exact function of the encoded protein is unknown. [provided by RefSeq]
Sequence: MENGAVYSPTTEEDPGPARGPRSGLAAYFFMGRLPLLRRVLKGLQLLLSLLAFICEEVVSQCTLCGGLYFFEFVSCSAFLLSLLIEspecificaciones
NP_060271.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.98kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CKLFSF6/FLJ20396/PRO2219 | |
CMTM6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
54918 | |
CMTM6 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MENGAVYSPTTEEDPGPARGPRSGLAAYFFMGRLPLLRRVLKGLQLLLSLLAFICEEVVSQCTLCGGLYFFEFVSCSAFLLSLLI | |
RUO | |
CMTM6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |