Learn More
Abnova™ Human CMTM1 Full-length ORF (NP_851787.1, 1 a.a. - 114 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_851787.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 113540
Peso molecular 39kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107013
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00113540-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16197003
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00113540-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene belongs to the chemokine-like factor gene superfamily, a novel family that is similar to the chemokine and the transmembrane 4 superfamilies of signaling molecules. The protein encoded by this gene may play an important role in testicular development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MDPEHAKPESSEAPSGNLKQPETAAALSLILGALACFIITQANESFITITSLEICIVVFFILIYVLTLHHLLTYLHWPLLDLTNSIITAVFLSVVAILAMQEKKRRHLLYVGGR
Especificaciones
Especificaciones
NP_851787.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
39kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MDPEHAKPESSEAPSGNLKQPETAAALSLILGALACFIITQANESFITITSLEICIVVFFILIYVLTLHHLLTYLHWPLLDLTNSIITAVFLSVVAILAMQEKKRRHLLYVGGR
RUO
CMTM1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
113540
CMTM1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CKLFH/CKLFH1/CKLFSF1/MGC71870
CMTM1
Recombinant
wheat germ expression system