Learn More
Abnova™ Human CLTA Partial ORF (NP_001824.1, 118 a.a. - 176 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001824.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1211
Peso molecular 32.23kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106454
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001211-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16196444
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001211-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Clathrin is a large, soluble protein composed of heavy and light chains. It functions as the main structural component of the lattice-type cytoplasmic face of coated pits and vesicles which entrap specific macromolecules during receptor-mediated endocytosis. This gene encodes one of two clathrin light chain proteins which are believed to function as regulatory elements. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MERLEALDANSRKQEAEWKEKAIKELEEWYARQDEQLQKTKANNRAAEEAFVNDIDESS
Especificaciones
Especificaciones
NP_001824.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.23kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LCA
CLTA
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1211
CLTA (Human) Recombinant Protein (Q01)
MERLEALDANSRKQEAEWKEKAIKELEEWYARQDEQLQKTKANNRAAEEAFVNDIDESS
RUO
CLTA