missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CLN6 Full-length ORF (NP_060352.1, 1 a.a. - 311 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_060352.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 54982
Peso molecular 62.3kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16191003
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054982-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16181003
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054982-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is one of eight which have been associated with neuronal ceroid lipofuscinoses (NCL). Also referred to as Batten disease, NCL comprises a class of autosomal recessive, neurodegenerative disorders affecting children. The genes responsible likely encode proteins involved in the degradation of post-translationally modified proteins in lysosomes. The primary defect in NCL disorders is thought to be associated with lysosomal storage function. [provided by RefSeq]

Sequence: MEATRRRQHLGATGGPGAQLGASFLQARHGSVSADEAARTAPFHLDLWFYFTLQNWVLDFGRPIAMLVFPLEWFPLNKPSVGDYFHMAYNVITPFLLLKLIERSPRTLPRSITYVSIIIFIMGASIHLVGDSVNHRLLFSGYQHHLSVRENPIIKNLKPETLIDSFELLYYYDEYLGHCMWYIPFFLILFMYFSGCFTASKAESLIPGPALLLVAPSGLYYWYLVTEGQIFILFIFTFFAMLALVLHQKRKRLFLDSNGLFLFSSFALTLLLVALWVAWLWNDPVLRKKYPGVIYVPEPWAFYTLHVSSRH
Especificaciones

Especificaciones

NP_060352.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
62.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEATRRRQHLGATGGPGAQLGASFLQARHGSVSADEAARTAPFHLDLWFYFTLQNWVLDFGRPIAMLVFPLEWFPLNKPSVGDYFHMAYNVITPFLLLKLIERSPRTLPRSITYVSIIIFIMGASIHLVGDSVNHRLLFSGYQHHLSVRENPIIKNLKPETLIDSFELLYYYDEYLGHCMWYIPFFLILFMYFSGCFTASKAESLIPGPALLLVAPSGLYYWYLVTEGQIFILFIFTFFAMLALVLHQKRKRLFLDSNGLFLFSSFALTLLLVALWVAWLWNDPVLRKKYPGVIYVPEPWAFYTLHVSSRH
RUO
CLN6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54982
CLN6 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20561/HsT18960/nclf
CLN6
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications