missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CLK2 Partial ORF (AAH14067, 1 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH14067 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1196 |
Peso molecular | 38.83kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16196414
|
Abnova™
H00001196-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16186414
|
Abnova™
H00001196-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the CLK family of dual specificity protein kinases. CLK family members have been shown to interact with, and phosphorylate, serine- and arginine-rich (SR) proteins of the spliceosomal complex, which is a part of the regulatory mechanism that enables the SR proteins to control RNA splicing. Note that this gene is distinct from TELO2 gene (GeneID:9894), which shares CLK2 and hCLK2 symbol aliases in common with this gene, but encodes a protein that is involved in telomere length regulation. [provided by RefSeq]
Sequence: MPHPRRYHSSERGSRGSYREHYRSRKHKRRRSRSWSSSSDRTRRRRREDSYHVRSRSSYDDRSSDRRVYDRRYCGSYRRNDYSRDRGDAYYDTDYRHSYEYQRENSSYRSQRSSRRKHRREspecificaciones
AAH14067 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.83kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC61500/hCLK2 | |
CLK2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1196 | |
CLK2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MPHPRRYHSSERGSRGSYREHYRSRKHKRRRSRSWSSSSDRTRRRRREDSYHVRSRSSYDDRSSDRRVYDRRYCGSYRRNDYSRDRGDAYYDTDYRHSYEYQRENSSYRSQRSSRRKHRR | |
RUO | |
CLK2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |