missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CLGN Partial ORF (NP_004353.1, 21 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_004353.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1047
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16053825
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001047-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16063825
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001047-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Calmegin is a testis-specific endoplasmic reticulum chaperone protein. CLGN may play a role in spermatogeneisis and infertility. [provided by RefSeq]

Sequence: FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH
Especificaciones

Especificaciones

NP_004353.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLGN
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1047
CLGN (Human) Recombinant Protein (Q01)
FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH
RUO
CLGN
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications