missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CLEC11A Partial ORF (NP_002966, 214 a.a. - 323 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002966 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6320 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16174955
|
Abnova™
H00006320-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16164955
|
Abnova™
H00006320-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the C-type lectin superfamily. The encoded protein is a secreted sulfated glycoprotein and functions as a growth factor for primitive hematopoietic progenitor cells. An alternative splice variant has been described but its biological nature has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: PADRQQMEALTRYLRAALAPYNWPVWLGVHDRRAEGLYLFENGQRVSFFAWHRSPRPELGAQPSASPHPLSPDQPNGGTLENCVAQASDDGSWWDHDCQRRLYYVCEFPFEspecificaciones
NP_002966 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CLECSF3/LSLCL/P47/SCGF | |
CLEC11A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6320 | |
CLEC11A (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PADRQQMEALTRYLRAALAPYNWPVWLGVHDRRAEGLYLFENGQRVSFFAWHRSPRPELGAQPSASPHPLSPDQPNGGTLENCVAQASDDGSWWDHDCQRRLYYVCEFPF | |
RUO | |
CLEC11A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |