missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CLCN5 Partial ORF (NP_000075, 566 a.a. - 665 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000075
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1184
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16103281
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001184-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16193271
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001184-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of the ClC family of chloride ion channels and ion transporters. Mutations in this gene have been found in Dent disease and renal tubular disorders complicated by nephrolithiasis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: GYPFLEAKEEFAHKTLAMDVMKPRRNDPLLTVLTQDSMTVEDVETIISETTYSGFPVVVSRESQRLVGFVLRRDLIISIENARKKQDGVVSTSIIYFTEH
Especificaciones

Especificaciones

NP_000075
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLC5/CLCK2/DENTS/NPHL1/NPHL2/XLRH/XRN/hCIC-K2/hClC-K2
CLCN5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1184
CLCN5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GYPFLEAKEEFAHKTLAMDVMKPRRNDPLLTVLTQDSMTVEDVETIISETTYSGFPVVVSRESQRLVGFVLRRDLIISIENARKKQDGVVSTSIIYFTEH
RUO
CLCN5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications