missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CLCA3 Full-length ORF (AAI46528.1, 1 a.a. - 262 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAI46528.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9629
Peso molecular 55.77kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16193942
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009629-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16103952
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009629-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is a transcribed pseudogene belonging to the calcium sensitive chloride conductance protein family. To date, all members of this gene family map to the same site on chromosome 1p31-p22 and share high degrees of homology in size, sequence and predicted structure, but differ significantly in their tissue distributions. This gene contains several nonsense codons compared to other family members that render the transcript a candidate for nonsense-mediated mRNA decay (NMD). Therefore, this gene is unlikely to be protein-coding. [provided by RefSeq]

Sequence: MVFSLKVILFLSLLLSPVLKSSLVTLNNNGYDGIVIAINPSVPEDEKLIQNIKEMVTEASTYLFHATKQRAYFRNVSILIPMTYKSKSEYLIPKQESYDQADVIVADLYLKYGDDPYTLQYGQCGDKGQYIHFTPNFLLTNNLATYGPRGRVFVHEWAHLRWGVFDEYNVDQPFYISRRNTTEATRCSTRITVYMVLNECKGASCIARPFRRDSKTGLYEAKCTFIPKRSQTAKESIVFMQNLDSVTEFCTEKTHNKEAPNL
Especificaciones

Especificaciones

AAI46528.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
55.77kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MVFSLKVILFLSLLLSPVLKSSLVTLNNNGYDGIVIAINPSVPEDEKLIQNIKEMVTEASTYLFHATKQRAYFRNVSILIPMTYKSKSEYLIPKQESYDQADVIVADLYLKYGDDPYTLQYGQCGDKGQYIHFTPNFLLTNNLATYGPRGRVFVHEWAHLRWGVFDEYNVDQPFYISRRNTTEATRCSTRITVYMVLNECKGASCIARPFRRDSKTGLYEAKCTFIPKRSQTAKESIVFMQNLDSVTEFCTEKTHNKEAPNL
RUO
CLCA3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9629
CLCA3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLCA3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications