Learn More
Abnova™ Human CHRNB1 Partial ORF (NP_000738, 24 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000738 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1140 |
Peso molecular | 37.29kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16186314
|
Abnova™
H00001140-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16196314
|
Abnova™
H00001140-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The muscle acetylcholine receptor is composed of five subunits: two alpha subunits and one beta, one gamma, and one delta subunit. This gene encodes the beta subunit of the acetylcholine receptor. The acetylcholine receptor changes conformation upon acetylcholine binding leading to the opening of an ion-conducting channel across the plasma membrane. Mutations in this gene are associated with slow-channel congenital myasthenic syndrome. [provided by RefSeq]
Sequence: SEAEGRLREKLFSGYDSSVRPAREVGDRVRVSVGLILAQLISLNEKDEEMSTKVYLDLEWTDYRLSWDPAEHDGIDSLRITAESVWLPDVVLLNNNDGNFDVALDEspecificaciones
NP_000738 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.29kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ACHRB/CHRNB/CMS1D/CMS2A/SCCMS | |
CHRNB1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1140 | |
CHRNB1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SEAEGRLREKLFSGYDSSVRPAREVGDRVRVSVGLILAQLISLNEKDEEMSTKVYLDLEWTDYRLSWDPAEHDGIDSLRITAESVWLPDVVLLNNNDGNFDVALD | |
RUO | |
CHRNB1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |