missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CGB5 Full-length ORF (NP_149032.1, 1 a.a. - 165 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_149032.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 93659
Peso molecular 44.1kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16176843
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00093659-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16166843
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00093659-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is a member of the glycoprotein hormone beta chain family and encodes the beta 5 subunit of chorionic gonadotropin (CG). Glycoprotein hormones are heterodimers consisting of a common alpha subunit and an unique beta subunit which confers biological specificity. CG is produced by the trophoblastic cells of the placenta and stimulates the ovaries to synthesize the steroids that are essential for the maintenance of pregnancy. The beta subunit of CG is encoded by 6 genes which are arranged in tandem and inverted pairs on chromosome 19q13.3 and contiguous with the luteinizing hormone beta subunit gene. [provided by RefSeq]

Sequence: MEMFQGLLLLLLLSMGGTWASKEPLRPRCRPINATLAVEKEGCPVCITVNTTICAGYCPTMTRVLQGVLPALPQVVCNYRDVRFESIRLPGCPRGVNPVVSYAVALSCQCALCRRSTTDCGGPKDHPLTCDDPRFQDSSSSKAPPPSLPSPSRLPGPSDTPILPQ
Especificaciones

Especificaciones

NP_149032.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEMFQGLLLLLLLSMGGTWASKEPLRPRCRPINATLAVEKEGCPVCITVNTTICAGYCPTMTRVLQGVLPALPQVVCNYRDVRFESIRLPGCPRGVNPVVSYAVALSCQCALCRRSTTDCGGPKDHPLTCDDPRFQDSSSSKAPPPSLPSPSRLPGPSDTPILPQ
RUO
CGB5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
93659
CGB5 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HCG/MGC119822
CGB5
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications