Learn More
Abnova™ Human CER1 Full-length ORF (AAH69491.1, 1 a.a. - 267 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH69491.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9350 |
Peso molecular | 56.5kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16103562
|
Abnova™
H00009350-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16193552
|
Abnova™
H00009350-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a cytokine member of the cysteine knot superfamily, characterized by nine conserved cysteines and a cysteine knot region. The cerberus-related cytokines, together with Dan and DRM/Gremlin, represent a group of bone morphogenetic protein (BMP) antagonists that can bind directly to BMPs and inhibit their activity. [provided by RefSeq]
Sequence: MHLLLFQLLVLLPLGKTTRHQDGRQNQSSLSPVLLPRNQRELPTGNHEEAEEKPDLFVAVPHLVGTSPAGEGQRQREKMLSRFGRFWKKPEREMHPSRDSDSEPFPPGTQSLIQPIDGMKMEKSPLREEAKKFWHHFMFRKTPASQGVILPIKSHEVHWETCRTVPFSQTITHEGCEKVVVQNNLCFGKCGSVHFPGAAQHSHTSCSHCLPAKFTTMHLPLNCTELSSVIKVVMLVEECQCKVKTEHEDGHILHAGSQDSFIPGVSAEspecificaciones
AAH69491.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
56.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MHLLLFQLLVLLPLGKTTRHQDGRQNQSSLSPVLLPRNQRELPTGNHEEAEEKPDLFVAVPHLVGTSPAGEGQRQREKMLSRFGRFWKKPEREMHPSRDSDSEPFPPGTQSLIQPIDGMKMEKSPLREEAKKFWHHFMFRKTPASQGVILPIKSHEVHWETCRTVPFSQTITHEGCEKVVVQNNLCFGKCGSVHFPGAAQHSHTSCSHCLPAKFTTMHLPLNCTELSSVIKVVMLVEECQCKVKTEHEDGHILHAGSQDSFIPGVSA | |
RUO | |
CER1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
9350 | |
CER1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DAND4/MGC119894/MGC119895/MGC96951 | |
CER1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |