missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CENPJ Partial ORF (NP_060921, 979 a.a. - 1088 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_060921
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55835
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16188446
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055835-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198446
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055835-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a protein that belongs to the centromere protein family. During cell division, this protein plays a structural role in the maintenance of centrosome integrity and normal spindle morphology, and it is involved in microtubule disassembly at the centrosome. This protein can function as a transcriptional coactivator in the Stat5 signaling pathway, and also as a coactivator of NF-kappaB-mediated transcription, likely via its interaction with the coactivator p300/CREB-binding protein. Mutations in this gene are associated with primary autosomal recessive microcephaly, a disorder characterized by severely reduced brain size and mental retardation. [provided by RefSeq]

Sequence: KYTTAARTFPDKKEREEIQTLKQQIADLREDLKRKETKWSSTHSRLRSQIQMLVRENTDLREEIKVMERFRLDAWKRAEAIESSLEVEKKDKLANTSVRFQNSQISSGTQ
Especificaciones

Especificaciones

NP_060921
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BM032/CPAP/LAP/LIP1/MCPH6/MGC131581/MGC131582/MGC142222/MGC142224
CENPJ
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55835
CENPJ (Human) Recombinant Protein (Q01)
KYTTAARTFPDKKEREEIQTLKQQIADLREDLKRKETKWSSTHSRLRSQIQMLVRENTDLREEIKVMERFRLDAWKRAEAIESSLEVEKKDKLANTSVRFQNSQISSGTQ
RUO
CENPJ
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications