Learn More
Abnova™ Human CDS2 Partial ORF (NP_003809, 1 a.a. - 67 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00008760-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16199175
  • 458.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
29-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: MTELRQRVAHEPVAPPEDKESESEAKVDGETASDSESRAESAPLPVSADDTPEVLNRALSNLSSRWK
Especificaciones
Especificaciones
NP_003809
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.11kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MTELRQRVAHEPVAPPEDKESESEAKVDGETASDSESRAESAPLPVSADDTPEVLNRALSNLSSRWK
RUO
CDS2
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
8760
CDS2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ38111
CDS2
Yes