Learn More
Abnova™ Human CDS2 Partial ORF (NP_003809, 1 a.a. - 67 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003809 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8760 |
Peso molecular | 33.11kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16199175
|
Abnova™
H00008760-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16189175
|
Abnova™
H00008760-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Breakdown products of phosphoinositides are ubiquitous second messengers that function downstream of many G protein-coupled receptors and tyrosine kinases regulating cell growth, calcium metabolism, and protein kinase C activity. This gene encodes an enzyme which regulates the amount of phosphatidylinositol available for signaling by catalyzing the conversion of phosphatidic acid to CDP-diacylglycerol. This enzyme is an integral membrane protein localized to two subcellular domains, the matrix side of the inner mitochondrial membrane where it is thought to be involved in the synthesis of phosphatidylglycerol and cardiolipin and the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum where it functions in phosphatidylinositol biosynthesis. Two genes encoding this enzyme have been identified in humans, one mapping to human chromosome 4q21 and a second to 20p13. [provided by RefSeq]
Sequence: MTELRQRVAHEPVAPPEDKESESEAKVDGETASDSESRAESAPLPVSADDTPEVLNRALSNLSSRWKEspecificaciones
NP_003809 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.11kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ38111 | |
CDS2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8760 | |
CDS2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MTELRQRVAHEPVAPPEDKESESEAKVDGETASDSESRAESAPLPVSADDTPEVLNRALSNLSSRWK | |
RUO | |
CDS2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |