Learn More
Abnova™ Human CDH26 Full-length ORF (NP_068582.2, 1 a.a. - 165 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_068582.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 60437 |
Peso molecular | 44.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16103213
|
Abnova™
H00060437-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16193203
|
Abnova™
H00060437-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cadherins are a family of adhesion molecules that mediate Ca2+-dependent cell-cell adhesion in all solid tissues and modulate a wide variety of processes, including cell polarization and migration. Cadherin domains occur as repeats in the extracellular region and are thought to contribute to the sorting of heterogeneous cell types and the maintenance of orderly structures such as epithelium. This gene encodes a cadherin domain-containing protein whose specific function has not yet been determined. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants, encoding distinct proteins, have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MKPLIWTWSDVEGQRPALLICTAAAGPTQGVKDLEEVPPSAASQSAQARCALGSWGYGKPFEPRSVKNIHSTPAYPDATMHRQLLAPVEGRMAETLNQKLHVANVLEDDPGYLPHVYSEEGECGGAPSLSSLASLEQELQPDLLDSLGSKATPFEEIYSESGVPSEspecificaciones
NP_068582.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
44.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MKPLIWTWSDVEGQRPALLICTAAAGPTQGVKDLEEVPPSAASQSAQARCALGSWGYGKPFEPRSVKNIHSTPAYPDATMHRQLLAPVEGRMAETLNQKLHVANVLEDDPGYLPHVYSEEGECGGAPSLSSLASLEQELQPDLLDSLGSKATPFEEIYSESGVPS | |
RUO | |
CDH26 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
60437 | |
CDH26 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
VR20 | |
CDH26 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |