Learn More
Abnova™ Human CDC42BPB Partial ORF (AAD37506, 1580 a.a. - 1679 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAD37506
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9578
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16100976
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009578-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16190966
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009578-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the serine/threonine protein kinase family. The encoded protein contains a Cdc42/Rac-binding p21 binding domain resembling that of PAK kinase. The kinase domain of this protein is most closely related to that of myotonic dystrophy kinase-related ROK. Studies of the similar gene in rat suggested that this kinase may act as a downstream effector of Cdc42 in cytoskeletal reorganization. [provided by RefSeq]
Sequence: SKMISNPTNFNHVAHMGPGDGMQVLMDLPLSAVPPSQEERPGPAPTNLARQPPSRNKPYISWPSSGGSEPSVTVPLRSMSDPDQDFDKEPDSDSTKHSTP
Especificaciones
Especificaciones
AAD37506
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA1124/MRCKB
CDC42BPB
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9578
CDC42BPB (Human) Recombinant Protein (Q01)
SKMISNPTNFNHVAHMGPGDGMQVLMDLPLSAVPPSQEERPGPAPTNLARQPPSRNKPYISWPSSGGSEPSVTVPLRSMSDPDQDFDKEPDSDSTKHSTP
RUO
CDC42BPB