missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CDC25B Partial ORF (NP_068660, 181 a.a. - 280 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_068660
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 994
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16112961
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000994-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16102961
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000994-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

CDC25B is a member of the CDC25 family of phosphatases. CDC25B activates the cyclin dependent kinase CDC2 by removing two phosphate groups and it is required for entry into mitosis. CDC25B shuttles between the nucleus and the cytoplasm due to nuclear localization and nuclear export signals. The protein is nuclear in the M and G1 phases of the cell cycle and moves to the cytoplasm during S and G2. CDC25B has oncogenic properties, although its role in tumor formation has not been determined. Multiple transcript variants for this gene exist. [provided by RefSeq]

Sequence: VRFWKAGVGALREEEGACWGGSLACEDPPLPSWLQDGFVFKMPWKPTHPSSTHALAEWASRREAFAQRPSSAPDLMCLSPDRKMEVEELSPLALGRFSLT
Especificaciones

Especificaciones

NP_068660
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDC25B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
994
CDC25B (Human) Recombinant Protein (Q01)
VRFWKAGVGALREEEGACWGGSLACEDPPLPSWLQDGFVFKMPWKPTHPSSTHALAEWASRREAFAQRPSSAPDLMCLSPDRKMEVEELSPLALGRFSLT
RUO
CDC25B
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications