Learn More
Abnova™ Human CDC23 Partial ORF (NP_004652.1, 491 a.a. - 591 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004652.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8697 |
Peso molecular | 36.85kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16109065
|
Abnova™
H00008697-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16199055
|
Abnova™
H00008697-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene shares strong similarity with Saccharomyces cerevisiae Cdc23, a protein essential for cell cycle progression through the G2/M transition. This protein is a component of anaphase-promoting complex (APC), which is composed of eight protein subunits and highly conserved in eukaryotic cells. APC catalyzes the formation of cyclin B-ubiquitin conjugate that is responsible for the ubiquitin-mediated proteolysis of B-type cyclins. This protein and 3 other members of the APC complex contain the TPR (tetratricopeptide repeat), a protein domain important for protein-protein interaction. [provided by RefSeq]
Sequence: IYSCGEIVEHLEESTAFRYLAQYYFKCKLWDEASTCAQKCCAFNDTREEGKALLRQILQLRNQGETPTTEVPAPFFLPASLSANNTPTRRVSPLNLSSVTPEspecificaciones
NP_004652.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.85kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
APC8 | |
CDC23 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8697 | |
CDC23 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
IYSCGEIVEHLEESTAFRYLAQYYFKCKLWDEASTCAQKCCAFNDTREEGKALLRQILQLRNQGETPTTEVPAPFFLPASLSANNTPTRRVSPLNLSSVTP | |
RUO | |
CDC23 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |