Learn More
Abnova™ Human CDC16 Partial ORF (AAH17244, 191 a.a. - 290 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH17244 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8881 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16169545
|
Abnova™
H00008881-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16179545
|
Abnova™
H00008881-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a component protein of the APC complex, which is composed of eight proteins and functions as a protein ubiquitin ligase. The APC complex is a cyclin degradation system that governs exit from mitosis. Each component protein of the APC complex is highly conserved among eukaryotic organisms. This protein and two other APC complex proteins, CDC23 and CDC27, contain a tetratricopeptide repeat (TPR), a protein domain that may be involved in protein-protein interaction. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: SKLCNEEQELLRFLFENKLKKYNKPSETVIPESVDGLQENLDVVVSLAERHYYNCDFKMCYKLTSVVMEKDPFHASCLPVHIGTLVELNKANELFYLSHKEspecificaciones
AAH17244 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
APC6 | |
CDC16 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8881 | |
CDC16 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SKLCNEEQELLRFLFENKLKKYNKPSETVIPESVDGLQENLDVVVSLAERHYYNCDFKMCYKLTSVVMEKDPFHASCLPVHIGTLVELNKANELFYLSHK | |
RUO | |
CDC16 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |