missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CDC14A Partial ORF (NP_003663, 431 a.a. - 530 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_003663
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8556
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108825
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008556-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198815
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008556-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a member of the dual specificity protein tyrosine phosphatase family. It is highly similar to Saccharomyces cerevisiae Cdc14, a protein tyrosine phosphatase involved in the exit of cell mitosis and initiation of DNA replication, suggesting a role in cell cycle control. This protein has been shown to interact with, and dephosphorylate tumor suppressor protein p53, and is thought to regulate the function of p53. Alternative splicing of this gene results in several transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]

Sequence: PFRLSSSLQGSAVTLKTSKMALSPSATAKRINRTSLSSGATVRSFSINSRLASSLGNLNAATDDPENKKTSSSSKAGFTASPFTNLLNGSSQPTTRNYPE
Especificaciones

Especificaciones

NP_003663
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
cdc14/hCDC14
CDC14A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8556
CDC14A (Human) Recombinant Protein (Q01)
PFRLSSSLQGSAVTLKTSKMALSPSATAKRINRTSLSSGATVRSFSINSRLASSLGNLNAATDDPENKKTSSSSKAGFTASPFTNLLNGSSQPTTRNYPE
RUO
CDC14A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications