missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CDAN1 Partial ORF (NP_612486.2, 1130 a.a. - 1227 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_612486.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 146059 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16112037
|
Abnova™
H00146059-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16102037
|
Abnova™
H00146059-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that appears to play a role in nuclear envelope integrity, possibly related to microtubule attachments. Mutations in this gene cause congenital dyserythropoietic anemia type I, a disease resulting in morphological and functional abnormalities of erythropoiesis. [provided by RefSeq]
Sequence: PLQLLLSPRNVGLLADTRPREWDLLLFLLRELVEKGLMGRMEIEACLGSLHQAQWPGDFAEELATLSNLFLAEPHLPEPQLRACELVQPNRGTVLAQSEspecificaciones
NP_612486.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CDA-I/CDA1/CDAI/DLT/PRO1295/codanin | |
CDAN1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
146059 | |
CDAN1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PLQLLLSPRNVGLLADTRPREWDLLLFLLRELVEKGLMGRMEIEACLGSLHQAQWPGDFAEELATLSNLFLAEPHLPEPQLRACELVQPNRGTVLAQS | |
RUO | |
CDAN1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |