missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CDADC1 Partial ORF (NP_112173, 423 a.a. - 514 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_112173 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 81602 |
Peso molecular | 35.86kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16170397
|
Abnova™
H00081602-Q01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16180397
|
Abnova™
H00081602-Q01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sequence: KCPCDECVPLIKGAGIKQIYAGDVDVGKKKADISYMRFGELEGVSKFTWQLNPSGAYGLEQNEPERRENGVLRPVPQKEEQHQDKKLRLGIHEspecificaciones
NP_112173 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.86kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC150615/MGC41774/MGC57136/NYD-SP15/bA103J18.1 | |
CDADC1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
81602 | |
CDADC1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KCPCDECVPLIKGAGIKQIYAGDVDVGKKKADISYMRFGELEGVSKFTWQLNPSGAYGLEQNEPERRENGVLRPVPQKEEQHQDKKLRLGIH | |
RUO | |
CDADC1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |