missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CD79A Partial ORF (NP_001774, 33 a.a. - 140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001774
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 973
Peso molecular 37.62kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16155984
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000973-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16165984
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Abnova™
H00000973-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description

Description

The B lymphocyte antigen receptor is a multimeric complex that includes the antigen-specific component, surface immunoglobulin (Ig). Surface Ig non-covalently associates with two other proteins, Ig-alpha and Ig-beta, which are necessary for expression and function of the B-cell antigen receptor. This gene encodes the Ig-alpha protein of the B-cell antigen component. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]

Sequence: LWMHKVPASLMVSLGEDAHFQCPHNSSNNANVTWWRVLHGNYTWPPEFLGPGEDPNGTLIIQNVNKSHGGIYVCRVQEGNESYQQSCGTYLRVRQPPPRPFLDMGEGT
Specifications

Specifications

NP_001774
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IGA/MB-1
CD79A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
973
CD79A (Human) Recombinant Protein (Q01)
LWMHKVPASLMVSLGEDAHFQCPHNSSNNANVTWWRVLHGNYTWPPEFLGPGEDPNGTLIIQNVNKSHGGIYVCRVQEGNESYQQSCGTYLRVRQPPPRPFLDMGEGT
RUO
CD79A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates