Learn More
Abnova™ Human CD1B Partial ORF (NP_001755.1, 19 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001755.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 910 |
Peso molecular | 35.86kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16165774
|
Abnova™
H00000910-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16155774
|
Abnova™
H00000910-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the CD1 family of transmembrane glycoproteins, which are structurally related to the major histocompatibility complex (MHC) proteins and form heterodimers with beta-2-microglobulin. The CD1 proteins mediate the presentation of primarily lipid and glycolipid antigens of self or microbial origin to T cells. The human genome contains five CD1 family genes organized in a cluster on chromosome 1. The CD1 family members are thought to differ in their cellular localization and specificity for particular lipid ligands. The protein encoded by this gene localizes to late endosomes and lysosomes via a tyrosine-based motif in the cytoplasmic tail, and requires vesicular acidification to bind lipid antigens. [provided by RefSeq]
Sequence: EHAFQGPTSFHVIQTSSFTNSTWAQTQGSGWLDDLQIHGWDSDSGTAIFLKPWSKGNFSDKEVAELEEIFRVYIFGFAREVQDFAGDFQMKYEspecificaciones
NP_001755.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.86kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CD1/CD1A/MGC125990/MGC125991/R1 | |
CD1B | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
910 | |
CD1B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EHAFQGPTSFHVIQTSSFTNSTWAQTQGSGWLDDLQIHGWDSDSGTAIFLKPWSKGNFSDKEVAELEEIFRVYIFGFAREVQDFAGDFQMKY | |
RUO | |
CD1B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |