Learn More
Abcam Human CCND1 (Cyclin D1) knockout HeLa cell line
Product Code. 32141648 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
2 x 1,000,000 Cells
Unit Size:
Pack of 2
Product Code. Quantity Unit Size
32141648 2 x 1,000,000 Cells Pack of 2
1 options
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 32141648 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2617602x1000000Cells_
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CCND1 KO cell line available to order. KO validated by Western blot. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: Insertion of the selection cassette in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial. ...
CCND1 KO cell line available to order. KO validated by Western blot. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: Insertion of the selection cassette in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Quantity 2 x 1,000,000 Cells
Regulatory Status RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.