Learn More
Abnova™ Human CCL18 Partial ORF (NP_002979, 21 a.a. - 89 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002979 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6362 |
Peso molecular | 33.33kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105055
|
Abnova™
H00006362-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16195045
|
Abnova™
H00006362-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is one of several Cys-Cys (CC) cytokine genes clustered on the q arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for naive T cells, CD4+ and CD8+ T cells and nonactivated lymphocytes, but not for monocytes or granulocytes. This chemokine attracts naive T lymphocytes toward dendritic cells and activated macrophages in lymph nodes. It may play a role in both humoral and cell-mediated immunity responses. [provided by RefSeq]
Sequence: AQVGTNKELCCLVYTSWQIPQKFIVDYSETSPQCPKPGVILLTKRGRQICADPNKKWVQKYISDLKLNAEspecificaciones
NP_002979 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.33kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AMAC-1/AMAC1/CKb7/DC-CK1/DCCK1/MIP-4/PARC/SCYA18 | |
CCL18 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6362 | |
CCL18 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AQVGTNKELCCLVYTSWQIPQKFIVDYSETSPQCPKPGVILLTKRGRQICADPNKKWVQKYISDLKLNA | |
RUO | |
CCL18 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |