Learn More
Abnova™ Human CCDC69 Full-length ORF (NP_056436.2, 1 a.a. - 296 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00026112-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16198082
  • 302.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
21-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: MGCRHSRLSSCKPPKKKRQEPEPEQPPRPEPHELGPLNGDTAITVQLCASEEAERHQKDITRILQQHEEEKKKWAQQVEKERELELRDRLDEQQRVLEGKNEEALQVLRASYEQEKEALTHSFREASSTQQETIDRLTSQLEAFQAKMKRVEESILSRNYKKHIQDYGSPSQFWEQELESLHFVIEMKNERIHELDRRLILMETVKEKNLILEEKITTLQQENEDLHVRSRNQVVLSRQLSEDLLLTREALEKEVQLRRQLQQEKEELLYRVLGANASPAFPLAPVTPTEVSFLAT
Especificaciones
Especificaciones
NP_056436.2
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434C171|FLJ13705
CCDC69
Yes
wheat germ expression system
Liquid
26112
CCDC69 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGCRHSRLSSCKPPKKKRQEPEPEQPPRPEPHELGPLNGDTAITVQLCASEEAERHQKDITRILQQHEEEKKKWAQQVEKERELELRDRLDEQQRVLEGKNEEALQVLRASYEQEKEALTHSFREASSTQQETIDRLTSQLEAFQAKMKRVEESILSRNYKKHIQDYGSPSQFWEQELESLHFVIEMKNERIHELDRRLILMETVKEKNLILEEKITTLQQENEDLHVRSRNQVVLSRQLSEDLLLTREALEKEVQLRRQLQQEKEELLYRVLGANASPAFPLAPVTPTEVSFLAT
RUO
CCDC69