Learn More
Abnova™ Human CATSPER1 Partial ORF (NP_444282.2, 681 a.a. - 780 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_444282.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 117144
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16101557
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00117144-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16191547
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00117144-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Calcium ions play a primary role in the regulation of sperm motility. This gene belongs to a family of putative cation channels that are specific to spermatozoa and localize to the flagellum. The protein family features a single repeat with six membrane-spanning segments and a predicted calcium-selective pore region. [provided by RefSeq]
Sequence: GLEKAKQERAARIQEKLLEDSLTELRAAEPKEVASEGTMLKRLIEKKFGTMTEKQQELLFHYLQLVASVEQEQQKFRSQAAVIDEIVDTTFEAGEEDFRN
Especificaciones
Especificaciones
NP_444282.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CATSPER/MGC33335/MGC33368
CATSPER1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
117144
CATSPER1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GLEKAKQERAARIQEKLLEDSLTELRAAEPKEVASEGTMLKRLIEKKFGTMTEKQQELLFHYLQLVASVEQEQQKFRSQAAVIDEIVDTTFEAGEEDFRN
RUO
CATSPER1