Learn More
Abnova™ Human CANT1 Partial ORF (AAH17655, 302 a.a. - 401 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00124583-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16191687
  • 467.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
18-02-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: ASQERYSEKDDERKGANLLLSASPDFGDIAVSHVGAVVPTHGFSSFKFIPNTDDQIIVALKSEEDSGRVASYIMAFTLDGRFLLPETKIGSVKYEGIEFI
Especificaciones
Especificaciones
AAH17655
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ASQERYSEKDDERKGANLLLSASPDFGDIAVSHVGAVVPTHGFSSFKFIPNTDDQIIVALKSEEDSGRVASYIMAFTLDGRFLLPETKIGSVKYEGIEFI
RUO
CANT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
124583
CANT1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SCAN-1|SHAPY
CANT1
Yes