Learn More
Abnova™ Human CAMLG Full-length ORF (NP_001736.1, 1 a.a. - 296 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001736.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 819
Peso molecular 59.4kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16182571
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000819-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16192571
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000819-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The immunosuppressant drug cyclosporin A blocks a calcium-dependent signal from the T-cell receptor (TCR) that normally leads to T-cell activation. When bound to cyclophilin B, cyclosporin A binds and inactivates the key signaling intermediate calcineurin. The protein encoded by this gene functions similarly to cyclosporin A, binding to cyclophilin B and acting downstream of the TCR and upstream of calcineurin by causing an influx of calcium. This integral membrane protein appears to be a new participant in the calcium signal transduction pathway, implicating cyclophilin B in calcium signaling, even in the absence of cyclosporin. [provided by RefSeq]
Sequence: MESMAVATDGGERPGVPAGSGLSASQRRAELRRRKLLMNSEQRINRIMGFHRPGSGAEEESQTKSKQQDSDKLNSLSVPSVSKRVVLGDSVSTGTTDQQGGVAEVKGTQLGDKLDSFIKPPECSSDVNLELRQRNRGDLTADSVQRGSRHGLEQYLSRFEEAMKLRKQLISEKPSQEDGNTTEEFDSFRIFRLVGCALLALGVRAFVCKYLSIFAPFLTLQLAYMGLYKYFPKSEKKIKTTVLTAALLLSGIPAEVINRSMDTYSKMGEVFTDLCVYFFTFIFCHELLDYWGSEVP
Especificaciones
Especificaciones
NP_001736.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
59.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MESMAVATDGGERPGVPAGSGLSASQRRAELRRRKLLMNSEQRINRIMGFHRPGSGAEEESQTKSKQQDSDKLNSLSVPSVSKRVVLGDSVSTGTTDQQGGVAEVKGTQLGDKLDSFIKPPECSSDVNLELRQRNRGDLTADSVQRGSRHGLEQYLSRFEEAMKLRKQLISEKPSQEDGNTTEEFDSFRIFRLVGCALLALGVRAFVCKYLSIFAPFLTLQLAYMGLYKYFPKSEKKIKTTVLTAALLLSGIPAEVINRSMDTYSKMGEVFTDLCVYFFTFIFCHELLDYWGSEVP
RUO
CAMLG
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
819
CAMLG (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAML/MGC163197
CAMLG
Recombinant
wheat germ expression system