Learn More
Abnova™ Human CAMK2B Partial ORF (NP_742078, 405 a.a. - 502 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_742078
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 816
Peso molecular 36.52kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16013715
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000816-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16003715
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000816-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The product of this gene belongs to the serine/threonine protein kinase family and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase subfamily. Calcium signaling is crucial for several aspects of plasticity at glutamatergic synapses. In mammalian cells, the enzyme is composed of four different chains: alpha, beta, gamma, and delta. The product of this gene is a beta chain. It is possible that distinct isoforms of this chain have different cellular localizations and interact differently with calmodulin. Eight transcript variants encoding eight distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: FEPEALGNLVEGMDFHRFYFENLLAKNSKPIHTTILNPHVHVIGEDAACIAYIRLTQYIDGQGRPRTSQSEETRVWHRRDGKWQNVHFHCSGAPVAPL
Especificaciones
Especificaciones
NP_742078
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAM2/CAMK2/CAMKB/MGC29528
CAMK2B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
816
CAMK2B (Human) Recombinant Protein (Q01)
FEPEALGNLVEGMDFHRFYFENLLAKNSKPIHTTILNPHVHVIGEDAACIAYIRLTQYIDGQGRPRTSQSEETRVWHRRDGKWQNVHFHCSGAPVAPL
RUO
CAMK2B