Learn More
Abnova™ Human CA14 Full-length ORF (NP_036245.1, 1 a.a. - 337 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036245.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 23632 |
Peso molecular | 64.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16197562
|
Abnova™
H00023632-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16187562
|
Abnova™
H00023632-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Carbonic anhydrases (CAs) are a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. They participate in a variety of biological processes, including respiration, calcification, acid-base balance, bone resorption, and the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva, and gastric acid. They show extensive diversity in tissue distribution and in their subcellular localization. CA XIV is predicted to be a type I membrane protein and shares highest sequence similarity with the other transmembrane CA isoform, CA XII; however, they have different patterns of tissue-specific expression and thus may play different physiologic roles. [provided by RefSeq]
Sequence: MLFSALLLEVIWILAADGGQHWTYEGPHGQDHWPASYPECGNNAQSPIDIQTDSVTFDPDLPALQPHGYDQPGTEPLDLHNNGHTVQLSLPSTLYLGGLPRKYVAAQLHLHWGQKGSPGGSEHQINSEATFAELHIVHYDSDSYDSLSEAAERPQGLAVLGILIEVGETKNIAYEHILSHLHEVRHKDQKTSVPPFNLRELLPKQLGQYFRYNGSLTTPPCYQSVLWTVFYRRSQISMEQLEKLQGTLFSTEEEPSKLLVQNYRALQPLNQRMVFASFIQAGSSYTTGEMLSLGVGILVGCLCLLLAVYFIARKIRKKRLENRKSVVFTSAQATTEAEspecificaciones
NP_036245.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
64.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLFSALLLEVIWILAADGGQHWTYEGPHGQDHWPASYPECGNNAQSPIDIQTDSVTFDPDLPALQPHGYDQPGTEPLDLHNNGHTVQLSLPSTLYLGGLPRKYVAAQLHLHWGQKGSPGGSEHQINSEATFAELHIVHYDSDSYDSLSEAAERPQGLAVLGILIEVGETKNIAYEHILSHLHEVRHKDQKTSVPPFNLRELLPKQLGQYFRYNGSLTTPPCYQSVLWTVFYRRSQISMEQLEKLQGTLFSTEEEPSKLLVQNYRALQPLNQRMVFASFIQAGSSYTTGEMLSLGVGILVGCLCLLLAVYFIARKIRKKRLENRKSVVFTSAQATTEA | |
RUO | |
CA14 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
23632 | |
CA14 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CA14 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |