Learn More
Abnova™ Human Ca1 Partial Orf (Aah27890.1, 12 A.A.-150 A.A.) Recombinant Protein With Gst Tag At N-Terminal.
Recombinant proteins expressed from in vitro wheat germ system. Such proteins mirror the conformation and folding of the native proteins in the eukaryotic biological system.
359.00€ - 545.00€
Especificaciones
Formato | Liquid |
---|---|
Estado normativo | RUO |
Formulación | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Número de acceso | AAH27890.1 |
Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013705
|
Abnova™
H00000759-Q01.10UG |
10 ug |
359.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16023705
|
Abnova™
H00000759-Q01.25UG |
25 ug |
545.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
- Good Folding
- Excellent amino acids labeling
Immunogen Sequence: NGPEQWSKLYPIANGNNQSPVDIKTSETKHDTSLKPISVSYNPATAKEIINVGHSFHVNFEDNDNRSVLKGGPFSDSYRLFQFHFHWGSTNEHGSEHTVDGVKYSAELHVAHWNSAKYSSLAEAASKADGLAVIGVLMK
Especificaciones
Liquid | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
RUO | |
AAH27890.1 | |
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) |
For Research Use Only