Learn More
Abnova™ Human C9orf4 Partial ORF (NP_055149, 158 a.a. - 267 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00023732-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195006
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: FRYGKPGCNAETCDYFLSYRMIGADVEFELSADTDGWVAVGFSSDKKMGGDDVMACVHDDNGRVRIQHFYNVGQWAKEIQRNPARDEEGVFENNRVTCRFKRPVNVPRDE
Especificaciones
Especificaciones
NP_055149
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
FRYGKPGCNAETCDYFLSYRMIGADVEFELSADTDGWVAVGFSSDKKMGGDDVMACVHDDNGRVRIQHFYNVGQWAKEIQRNPARDEEGVFENNRVTCRFKRPVNVPRDE
RUO
C9orf4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23732
C9orf4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CG-6/CG6
C9orf4
Recombinant
wheat germ expression system