Learn More
Abnova™ Human C8orf4 Partial ORF (NP_064515, 1 a.a. - 106 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_064515 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 56892 |
Peso molecular | 37.4kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16178836
|
Abnova™
H00056892-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16168836
|
Abnova™
H00056892-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a small, monomeric, predominantly unstructured protein that functions as a positive regulator of the Wnt/beta-catenin signaling pathway. This protein interacts with a repressor of beta-catenin mediated transcription at nuclear speckles. It is thought to competitively block interactions of the repressor with beta-catenin, resulting in up-regulation of beta-catenin target genes. [provided by RefSeq]
Sequence: MKAKRSHQAIIMSTSLRVSPSIHGYHFDTASRKKAVGNIFENTDQESLERLFRNSGDKKAEERAKIIFAIDQDVEEKTRALMALKKRTKDKLFQFLKLRKYSIKVHEspecificaciones
NP_064515 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.4kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC22806/TC-1/TC1/hTC-1 | |
C8orf4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
56892 | |
C8orf4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MKAKRSHQAIIMSTSLRVSPSIHGYHFDTASRKKAVGNIFENTDQESLERLFRNSGDKKAEERAKIIFAIDQDVEEKTRALMALKKRTKDKLFQFLKLRKYSIKVH | |
RUO | |
C8orf4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |