missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C20orf31 Partial ORF (NP_060687, 479 a.a. - 578 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_060687
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55741
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16118326
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055741-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108326
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055741-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

In the endoplasmic reticulum (ER), misfolded proteins are retrotranslocated to the cytosol and degraded by the proteasome in a process known as ER-associated degradation (ERAD). EDEM2 belongs to a family of proteins involved in ERAD of glycoproteins (Mast et al., 2005 [PubMed 15537790]).[supplied by OMIM]

Sequence: PIDPAALHCCQRLKEEQWEVEDLMREFYSLKRCRSKFQKNTVSSGPWEPPARPGTLFSPENHDQARERKPAKQKVPLLSCPSQPFTSKLALLGQVFLDSS
Especificaciones

Especificaciones

NP_060687
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C20orf31/C20orf49/FLJ10783/bA4204.1
EDEM2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55741
C20orf31 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PIDPAALHCCQRLKEEQWEVEDLMREFYSLKRCRSKFQKNTVSSGPWEPPARPGTLFSPENHDQARERKPAKQKVPLLSCPSQPFTSKLALLGQVFLDSS
RUO
EDEM2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications