missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human C1QBP Full-length ORF (NP_001203.1, 1 a.a. - 282 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001203.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 708 |
Peso molecular | 57.8kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16115374
|
Abnova™
H00000708-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105374
|
Abnova™
H00000708-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The human complement subcomponent C1q associates with C1r and C1s in order to yield the first component of the serum complement system. The protein encoded by this gene is known to bind to the globular heads of C1q molecules and inhibit C1 activation. This protein has also been identified as the p32 subunit of pre-mRNA splicing factor SF2, as well as a hyaluronic acid-binding protein. [provided by RefSeq]
Sequence: MLPLLRCVPRVLGSSVAGLRAAAPASPFRQLLQPAPRLCTRPFGLLSVRAGSERRPGLLRPRGPCACGCGCGSLHTDGDKAFVDFLSDEIKEERKIQKHKTLPKMSGGWELELNGTEAKLVRKVAGEKITVTFNINNSIPPTFDGEEEPSQGQKVEEQEPELTSTPNFVVEVIKNDDGKKALVLDCHYPEDEVGQEDEAESDIFSIREVSFQSTGESEWKDTNYTLNTDSLDWALYDHLMDFLADRGVDNTFADELVELSTALEHQEYITFLEDLKSFVKSQEspecificaciones
NP_001203.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
57.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLPLLRCVPRVLGSSVAGLRAAAPASPFRQLLQPAPRLCTRPFGLLSVRAGSERRPGLLRPRGPCACGCGCGSLHTDGDKAFVDFLSDEIKEERKIQKHKTLPKMSGGWELELNGTEAKLVRKVAGEKITVTFNINNSIPPTFDGEEEPSQGQKVEEQEPELTSTPNFVVEVIKNDDGKKALVLDCHYPEDEVGQEDEAESDIFSIREVSFQSTGESEWKDTNYTLNTDSLDWALYDHLMDFLADRGVDNTFADELVELSTALEHQEYITFLEDLKSFVKSQ | |
RUO | |
C1QBP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
708 | |
C1QBP (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GC1QBP/HABP1/SF2p32/gC1Q-R/gC1qR/p32 | |
C1QBP | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |