Learn More
Abnova™ Human C1orf48 Partial ORF (NP_056286, 182 a.a. - 279 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_056286 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 25936 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16125216
|
Abnova™
H00025936-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16135216
|
Abnova™
H00025936-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein with two coiled-coil domains that localizes to kinetochores, which are chromosome-associated structures that attach to microtubules and mediate chromosome movements during cell division. The encoded protein is part of a conserved protein complex that includes two chromodomain-containing proteins and a component of the outer plate of the kinetochore. This protein complex is proposed to bridge centromeric heterochromatin with the outer kinetochore structure. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KEISEAMKSLPALIEQGEGFSQVLRMQPVIHLQRIHQEVFSSCHRKPDAKPENFITQIETTPTETASRKTSDVVLKRKQTKDCPQRKWYPLRPKKINLEspecificaciones
NP_056286 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C1orf48/DC8/DKFZp566O1646/MIS14 | |
NSL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
25936 | |
C1orf48 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KEISEAMKSLPALIEQGEGFSQVLRMQPVIHLQRIHQEVFSSCHRKPDAKPENFITQIETTPTETASRKTSDVVLKRKQTKDCPQRKWYPLRPKKINL | |
RUO | |
NSL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |