Learn More
Abnova™ Human C19orf2 Full-length ORF (NP_604431.1, 1 a.a. - 495 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_604431.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8725 |
Peso molecular | 82kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16192812
|
Abnova™
H00008725-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16182812
|
Abnova™
H00008725-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene binds to RNA polymerase II subunit 5 (RPB5) and negatively modulates transcription through its binding to RPB5. The encoded protein seems to have inhibitory effects on various types of activated transcription, but it requires the RPB5-binding region. This protein acts as a corepressor. It is suggested that it may require signaling processes for its function or that it negatively modulates genes in the chromatin structure. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MWRGCARSRKRKKVDNDYNALRERLSTLPDKLSYNIMVPFGPFAFMPGKLVHTNEVTVLLGDNWFAKCSAKQAVGLVEHRKEHVRKTIDDLKKVMKNFESRVEFTEDLQKMSDAAGDIVDIREEIKCDFEFKAKHRIAHKPHSKPKTSDIFEADIANDVKSKDLLADKELWARLEELERQEELLGELDSKPDTVIANGEDTTSSEEEKEDRNTNVNAMHQVTDSHTPCHKDVASSEPFSGQVNSQLNCSVNGSSSYHSDDDDDDDDDDDDDNIDDDDGDNDHEALGVGDNSIPTIYFSHTVEPKRVRINTGKNTTLKFSEKKEEAKRKRKNSTGSGHSAQELPTIRTPADIYRAFVDVVNGEYVPRKSILKSRSRENSVCSDTSESSAAEFDDRRGVLRSISCEEATCSDTSESILEEEPQENQKKLLPLSVTPEAFSGTVIEKEFVSPSLTPPPAIAHPALPTIPERKEVLLEASEETGKRVSKFKAARLQQKDEspecificaciones
NP_604431.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
82kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MWRGCARSRKRKKVDNDYNALRERLSTLPDKLSYNIMVPFGPFAFMPGKLVHTNEVTVLLGDNWFAKCSAKQAVGLVEHRKEHVRKTIDDLKKVMKNFESRVEFTEDLQKMSDAAGDIVDIREEIKCDFEFKAKHRIAHKPHSKPKTSDIFEADIANDVKSKDLLADKELWARLEELERQEELLGELDSKPDTVIANGEDTTSSEEEKEDRNTNVNAMHQVTDSHTPCHKDVASSEPFSGQVNSQLNCSVNGSSSYHSDDDDDDDDDDDDDNIDDDDGDNDHEALGVGDNSIPTIYFSHTVEPKRVRINTGKNTTLKFSEKKEEAKRKRKNSTGSGHSAQELPTIRTPADIYRAFVDVVNGEYVPRKSILKSRSRENSVCSDTSESSAAEFDDRRGVLRSISCEEATCSDTSESILEEEPQENQKKLLPLSVTPEAFSGTVIEKEFVSPSLTPPPAIAHPALPTIPERKEVLLEASEETGKRVSKFKAARLQQKD | |
RUO | |
C19orf2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
8725 | |
C19orf2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ10575/NNX3/RMP/URI | |
C19orf2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |