Learn More
Abnova™ Human C14orf130 Partial ORF (NP_786924.1, 328 a.a. - 425 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00055148-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107936
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: VLFLTDEYDTVLAYENKGKIAQATDRSDPLMDTLSSMNRVQQVELICEYNDLKTELKDYLKRFADEGTVVKREDIQQFFEEFQSKKRRRVDGMQYYCS
Especificaciones
Especificaciones
NP_786924.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VLFLTDEYDTVLAYENKGKIAQATDRSDPLMDTLSSMNRVQQVELICEYNDLKTELKDYLKRFADEGTVVKREDIQQFFEEFQSKKRRRVDGMQYYCS
RUO
UBR7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55148
C14orf130 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C14orf130/FLJ10483/MGC9518
UBR7
Recombinant
wheat germ expression system