missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C11orf87 Full-length ORF (NP_997528.1, 1 a.a. - 197 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_997528.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 399947
Peso molecular 47kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16170614
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00399947-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16160614
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00399947-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: MSARAPKELRLALPPCLLNRTFASPNASGSGNTGARGPGAVGSGTCITQVGQQLFQSFSSTLVLIVLVTVIFCLIVLSLSTFHIHKRRMKKRKMQRAQEEYERDHCSGSRGGGGLPRPGRQAPTHAKETRLERQPRDSPFCAPSNASSLSSSSPGLPCQGPCAPPPPPPASSPQGAHAASSCLDTAGEGLLQTVVLS
Especificaciones

Especificaciones

NP_997528.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
47kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSARAPKELRLALPPCLLNRTFASPNASGSGNTGARGPGAVGSGTCITQVGQQLFQSFSSTLVLIVLVTVIFCLIVLSLSTFHIHKRRMKKRKMQRAQEEYERDHCSGSRGGGGLPRPGRQAPTHAKETRLERQPRDSPFCAPSNASSLSSSSPGLPCQGPCAPPPPPPASSPQGAHAASSCLDTAGEGLLQTVVLS
RUO
C11orf87
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
399947
C11orf87 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LOH11CR1A
C11orf87
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications