Learn More
Abnova™ Human C11orf30 Partial ORF (NP_064578, 1081 a.a. - 1178 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00056946-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16108906
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: PASSEKQTASQVEQPIITQGSSVTKITFEGRQPPTVTKITGGSSVPKLTSPVTSISPIQASEKTAVSDILKMSLMEAQIDTNVEHMIVDPPKKALATS
Especificaciones
Especificaciones
NP_064578
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PASSEKQTASQVEQPIITQGSSVTKITFEGRQPPTVTKITGGSSVPKLTSPVTSISPIQASEKTAVSDILKMSLMEAQIDTNVEHMIVDPPKKALATS
RUO
C11orf30
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56946
C11orf30 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EMSY/FLJ90741/GL002
C11orf30
Recombinant
wheat germ expression system