Learn More
Abnova™ Human C10orf7 Partial ORF (AAH01600, 235 a.a. - 336 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00008872-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16199505
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: YRDSRGKVWLIDFNPFGEVTDSLLFTWEELISENNLNGDFSEVDAQEQDSPAFRCTNSEVTVQPSPYLSYRLPKDFVDLSTGEDAHKLIDFLKLKRNQQEDD
Especificaciones
Especificaciones
AAH01600
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
YRDSRGKVWLIDFNPFGEVTDSLLFTWEELISENNLNGDFSEVDAQEQDSPAFRCTNSEVTVQPSPYLSYRLPKDFVDLSTGEDAHKLIDFLKLKRNQQEDD
RUO
CDC123
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8872
C10orf7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C10orf7/D123/FLJ13863
CDC123
Recombinant
wheat germ expression system