missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human BTAF1 Partial ORF (NP_003963, 1750 a.a. - 1849 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003963 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9044 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16169785
|
Abnova™
H00009044-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16179785
|
Abnova™
H00009044-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Initiation of transcription by RNA polymerase II requires the assistance of TATA box-binding protein (TBP; MIM 600075) and TBP-associated factors, or TAFs (e.g., TAF2B; MIM 604912), in 2 distinct complexes, TFIID and B-TFIID. The TFIID complex is composed of TBP and more than 8 TAFs. However, the majority of TBP is present in the B-TFIID complex, which is composed of TBP and TAFII170, also called TAF172, and has DNA-dependent ATPase activity.[supplied by OMIM]
Sequence: NVYRLITRGTLEEKIMGLQKFKMNIANTVISQENSSLQSMGTDQLLDLFTLDKDGKAEKADTSTSGKASMKSILENLSDLWDQEQYDSEYSLENFMHSLKEspecificaciones
NP_003963 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA0940/MGC138406/MOT1/TAF(II)170/TAF172/TAFII170 | |
BTAF1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9044 | |
BTAF1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NVYRLITRGTLEEKIMGLQKFKMNIANTVISQENSSLQSMGTDQLLDLFTLDKDGKAEKADTSTSGKASMKSILENLSDLWDQEQYDSEYSLENFMHSLK | |
RUO | |
BTAF1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |