missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human BRWD1 Full-length ORF (NP_001007247.1, 1 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001007247.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 54014
Peso molecular 40kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16110453
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054014-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16100453
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054014-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. This protein contains 2 bromodomains and multiple WD repeats, and the function of this protein is not known. This gene is located within the Down syndrome region-2 on chromosome 21. Alternative splicing of this gene generates 3 transcript variants diverging at the 3' ends. [provided by RefSeq]

Sequence: MAEPSSARRPVPLIESELYFLIARYLSAGPCRRAAQVLVQELEQYQLLPKRLDWEGNEHNRSYEELVLSNKHVAPDHLLQICQRIGPMLDKEIPPSISRVTSLLGAGRQSLLRTAKGTLI
Especificaciones

Especificaciones

NP_001007247.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
40kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C21orf107/FLJ43918/N143/WDR9
BRWD1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54014
BRWD1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
BRWD1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications