missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human BRD8 Partial ORF (NP_631938, 33 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_631938
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10902
Peso molecular 36.3kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195822
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010902-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16185822
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010902-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene interacts with thyroid hormone receptor in a ligand-dependent manner and enhances thyroid hormone-dependent activation from thyroid response elements. This protein contains a bromodomain and is thought to be a nuclear receptor coactivator. Three alternatively spliced transcript variants that encode distinct isoforms have been identified. [provided by RefSeq]

Sequence: RSGDQNWVSVSRAIKPFAEPGRPPDWFSQKHCASQYSELLETTETPKRKRGEKGEVVETVEDVIVRKLTAERVEELKKVIKETQERYRRLKRDAEL
Especificaciones

Especificaciones

NP_631938
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SMAP/SMAP2/p120
BRD8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10902
BRD8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RSGDQNWVSVSRAIKPFAEPGRPPDWFSQKHCASQYSELLETTETPKRKRGEKGEVVETVEDVIVRKLTAERVEELKKVIKETQERYRRLKRDAEL
RUO
BRD8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications