missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human BMP2K Partial ORF (AAH36021, 540 a.a. - 650 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH36021
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55589
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16118226
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055589-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108226
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055589-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is the human homolog of mouse BMP-2-inducible kinase. Bone morphogenic proteins (BMPs) play a key role in skeletal development and patterning. Expression of the mouse gene is increased during BMP-2 induced differentiation and the gene product is a putative serine/threonine protein kinase containing a nuclear localization signal. Therefore, the protein encoded by this human homolog is thought to be a protein kinase with a putative regulatory role in attenuating the program of osteoblast differentiation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: YQQAFFQQQMLAQHQPSQQQASPEYLTSPQEFSPALVSYTSSLPAQVGTIMDSSYSANRSVADKEAIANFTNQKNISNPPDMSGWNPFGEDNFSKLTEEELLDREFDLLRS
Especificaciones

Especificaciones

AAH36021
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BIKE/DKFZp434K0614/DKFZp434P0116/HRIHFB2017
BMP2K
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55589
BMP2K (Human) Recombinant Protein (Q01)
YQQAFFQQQMLAQHQPSQQQASPEYLTSPQEFSPALVSYTSSLPAQVGTIMDSSYSANRSVADKEAIANFTNQKNISNPPDMSGWNPFGEDNFSKLTEEELLDREFDLLRS
RUO
BMP2K
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications