Learn More
Abnova™ Human BICD1 Partial ORF (NP_001705, 1 a.a. - 70 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001705
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 636
Peso molecular 33.44kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16105224
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000636-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16115224
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000636-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is one of two human homologs of Drosophila bicaudal-D. It has been implicated in COPI-independent membrane transport from the Golgi apparatus to the endoplasmic reticulum. Two alternative splice variants have been described. Other alternative splice variants that encode different protein isoforms have been described but their full-length nature has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAEEVLQTVDHYKTEIERLTKELTETTHEKIQAAEYGLVVLEEKLTLKQQYDELEAEYDSLKQELEQLK
Especificaciones
Especificaciones
NP_001705
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.44kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BICD
BICD1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
636
BICD1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MAAEEVLQTVDHYKTEIERLTKELTETTHEKIQAAEYGLVVLEEKLTLKQQYDELEAEYDSLKQELEQLK
RUO
BICD1